3-Brom-6-fluorchromon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL543675-5GEA 223 EUR
SIAL543675-5G
3-Brom-6-fluorchromon, Sigma-Aldrich®
3-Brom-6-fluorchromon
Formel: C₉H₄BrFO₂
Molekulargewicht: 243,03
MDL Number: MFCD03094003
CAS-Nummer: 179111-05-8