Chromon-3-carbaldehyd ≥97%
Lieferant: Alfa Aesar
A15438.14EA
114
EUR
A15438.14
A15438.22
A15438.06
Chromon-3-carbaldehyd ≥97%
Chromon-3-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₆O₃ Molekulargewicht: 174,16 Schmelzpunkt: 150…154 °C |
MDL Number:
MFCD00014667 CAS-Nummer: 17422-74-1 EINECS: 241-451-5 |