Chromon-3-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
SAFA383449-5GEA
34.1
EUR
SAFA383449-5G
Chromon-3-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Chromon-3-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₆O₃ Molekulargewicht: 174,16 |
MDL Number:
MFCD00014667 CAS-Nummer: 17422-74-1 EINECS: 241-451-5 |