6-Fluorchromon-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL543764-1GEA
60.3
EUR
SIAL543764-1G
6-Fluorchromon-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
6-Fluorchromon-2-carbonsäure
Formel:
C₁₀H₅FO₄ Molekulargewicht: 208,15 |
MDL Number:
MFCD03070543 CAS-Nummer: 99199-59-4 |