6-Ethyl-3-formylchromon, Sigma-Aldrich®
SAFA402133-1GEA 52.6 EUR
SAFA402133-1G
6-Ethyl-3-formylchromon, Sigma-Aldrich®
6-Ethyl-3-formylchromon
Formel: C₁₂H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00192155
CAS-Nummer: 42059-78-9