6-Chlor-7-methylchromon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26997.03EA 79.8 EUR
H26997.03 H26997.06
6-Chlor-7-methylchromon ≥98%
6-Chlor-7-methylchromon
Formel: C₁₀H₇ClO₂
Molekulargewicht: 194,62
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00239401
CAS-Nummer: 67029-84-9