6-Methylchromon-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL417491-1GEA 35.4 EUR
SIAL417491-1G
6-Methylchromon-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
6-Methylchromon-2-carbonsäure
Formel: C₁₁H₈O₄
MDL Number: MFCD00239435
CAS-Nummer: 5006-44-0