Trimethylphosphinsulfid ≥97%
|
Gefahr
|
A16762.06EA
484
EUR
A16762.06
A16762.03
Trimethylphosphinsulfid ≥97%
Trimethylphosphine sulphide
Formel:
C₃H₉PS Schmelzpunkt: 155…156 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014460 CAS-Nummer: 2404-55-9 UN-Nummer: 3464 ADR: 6.1,III |