Dicyclohexylchlorphosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
M-Clarity™ quality level = MQ100
SAFA481408-1GEA
64.1
EUR
SAFA481408-1G
SAFA481408-5G
Dicyclohexylchlorphosphin, Sigma-Aldrich®
Dicyclohexylchlorphosphin
Formel:
C₁₂H₂₂ClP Molekulargewicht: 232,73 g/mol |
MDL Number:
MFCD00014294 CAS-Nummer: 16523-54-9 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |