Dicyclopentylchlorphosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
649066-5G
SIAL649066-5GEA 260 EUR
SIAL649066-5G
Dicyclopentylchlorphosphin, Sigma-Aldrich®
Dicyclopentylchlorphosphin
Formel: C₁₀H₁₈ClP
MDL Number: MFCD06798131
CAS-Nummer: 130914-24-8