Tricain-Methansulfonat
Lieferant: Molekula
MOLE70444511-5GEA 0 EUR
MOLE70444511-5G
Tricain-Methansulfonat
Tricain-Methansulfonat
Formel: C₁₀H₁₅NO₅S
Molekulargewicht: 261,29 g/mol
MDL Number: MFCD00013176
CAS-Nummer: 886-86-2
EINECS: 212-956-8