Phenylphosphinsäure 99%
Lieferant: Acros Organics
|
Gefahr
|
ACRO130780050EA
14.9
EUR
ACRO130780050
Phenylphosphinsäure 99%
Phenylphosphinic acid
Formel:
C₆H₇O₂P Molekulargewicht: 142,092 g/mol Siedepunkt: 180 °C Schmelzpunkt: 82…87 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002131 CAS-Nummer: 1779-48-2 EINECS: 217-217-3 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 82°C to 87°C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |