Chlorbis(2-methoxyphenyl)phosphin ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
|
Gefahr
|
H25894.06EA
444
EUR
H25894.06
H25894.03
Chlorbis(2-methoxyphenyl)phosphin ≥98%
Chlorbis(2-methoxyphenyl)phosphin
Formel:
C₁₄H₁₄ClO₂P Molekulargewicht: 280,69 Schmelzpunkt: 111…114 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08064037 CAS-Nummer: 263369-88-6 EINECS: 000-000-0 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |