Chlorbis(4-methoxyphenyl)phosphin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H25887.06EA
353
EUR
H25887.06
H25887.03
Chlorbis(4-methoxyphenyl)phosphin ≥98%
Chlorbis(4-methoxyphenyl)phosphin
Formel:
C₁₄H₁₄ClO₂P Molekulargewicht: 280,69 Siedepunkt: 140 °C (1,5 mmHg) Schmelzpunkt: 61…64 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972301 CAS-Nummer: 13685-30-8 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |