Chlorbis(4-methoxyphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
698474-250MG
SIAL698474-250MGEA 80.7 EUR
SIAL698474-250MG
Chlorbis(4-methoxyphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Chlorbis(4-methoxyphenyl)phosphin
Formel: C₁₄H₁₄ClO₂P
Molekulargewicht: 280,69 g/mol
MDL Number: MFCD04972301
CAS-Nummer: 13685-30-8
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II