Chlorbis(4-methoxyphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
SAFA710377-2GEA
175
EUR
SAFA710377-2G
Chlorbis(4-methoxyphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Chlorbis(4-methoxyphenyl)phosphin
Formel:
C₁₄H₁₄ClO₂P Molekulargewicht: 280,69 |
MDL Number:
MFCD04972301 CAS-Nummer: 13685-30-8 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |