Diphenylphosphinoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL287881-1GEA
28.9
EUR
SIAL287881-1G
SIAL287881-5G
Diphenylphosphinoxid, Sigma-Aldrich®
Diphenylphosphine oxide
Formel:
C₁₂H₁₁OP Molekulargewicht: 202,20 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002079 CAS-Nummer: 4559-70-0 |