Bis(2-methoxyphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
710466-250MG
SIAL710466-250MGEA 101 EUR
SIAL710466-250MG
Bis(2-methoxyphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Bis(2-methoxyphenyl)phosphin
Formel: C₁₄H₁₅O₂P
MDL Number: MFCD08064038
CAS-Nummer: 10177-79-4