Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
277878-5GEA
382
EUR
277878-5G
Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat
Formel:
C₆H₅Cl₂N₃O₂ Molekulargewicht: 222,03 |
MDL Number:
MFCD00010431 CAS-Nummer: 1458-18-0 EINECS: 215-947-7 |