Methyl-2-pyrazincarboxylat ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
|
Achtung
|
A12028.22EA
642
EUR
A12028.22
A12028.14
A12028.06
Methyl-2-pyrazincarboxylat ≥98%
Methyl-2-pyrazincarboxylat
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molekulargewicht: 138,13 Schmelzpunkt: 56…60 °C Flammpunkt: >100 °C (212 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014611 CAS-Nummer: 6164-79-0 EINECS: 228-198-6 |