Methyl-2-pyrazincarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 2-pyrazinecarboxylate, Methyl pyrazine-2-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
519677-5G
SIAL519677-5GEA 211 EUR
SIAL519677-5G
Methyl-2-pyrazincarboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-pyrazincarboxylat
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molekulargewicht: 138,13 g/mol
MDL Number: MFCD00014611
CAS-Nummer: 6164-79-0
EINECS: 228-198-6