1H-Pyrazol-3-carbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B25732.06EA 192 EUR
B25732.06 B25732.03
1H-Pyrazol-3-carbonsäure ≥97%
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molekulargewicht: 112,09
Schmelzpunkt: 211 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077436
CAS-Nummer: 1621-91-6