1H-Pyrazol-3-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
M-Clarity™ quality level = MQ100
SAFA707384-1GEA 62 EUR
SAFA707384-1G
1H-Pyrazol-3-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molekulargewicht: 112,09
MDL Number: MFCD00077436
CAS-Nummer: 1621-91-6