4-Methyl-1H-pyrazol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALM1387-100MGEA 88.9 EUR
SIALM1387-100MG SIALM1387-1G SIALM1387-500MG
4-Methyl-1H-pyrazol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-1H-pyrazol Hydrochlorid
Formel: C₄H₇ClN₂
MDL Number: MFCD00012707
CAS-Nummer: 56010-88-9