1-Phenyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H50305.03
H50305.MD
H50305.03EA
292
EUR
H50305.03
H50305.MD
1-Phenyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure ≥99%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1134-50-5
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
MDL No.: MFCD00514518
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Molekulargewicht: 188.19 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00514518 CAS-Nummer: 1134-50-5 |