1-Phenyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure
MAYBCC24501CBEA 0 EUR
MAYBCC24501CB MAYBCC24501DA
1-Phenyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
MDL Number: MFCD00463580
CAS-Nummer: 1133-77-3