2-Amino-4-(4-bromphenyl)pyrimidin 98%
|
Achtung
|
H33561.03EA
65.7
EUR
H33561.03
2-Amino-4-(4-bromphenyl)pyrimidin 98%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)pyrimidine
Formel:
C₁₀H₈BrN₃ Molekulargewicht: 250,10 g/mol Schmelzpunkt: 204…207 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02317272 CAS-Nummer: 392326-81-7 |