1,2-Epoxycyclopentan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B20629.06EA 62.5 EUR
B20629.06 B20629.14
1,2-Epoxycyclopentan ≥97%
1,2-Epoxycyclopentane
Formel: C₅H₈O
Molekulargewicht: 84,12
Siedepunkt: 101…102 °C
Dichte: 0,965
Flammpunkt: 10 °C (50 °F)
MDL Number: MFCD00005161
CAS-Nummer: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
ADR: 3,III