3-Brom-1-(trimethylsilyl)-1-propin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL377775-10GEA
239
EUR
SIAL377775-10G
SIAL377775-1G
3-Brom-1-(trimethylsilyl)-1-propin, Sigma-Aldrich®
3-Brom-1-(trimethylsilyl)-1-propin
Formel:
C₆H₁₁BrSi Molekulargewicht: 191,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00134460 CAS-Nummer: 38002-45-8 |