Natriumbordeuterid (99% D), Stäbe
Gefahr
35102.06EA 378 EUR
35102.06 35102.03
Natriumbordeuterid (99% D), Stäbe
Natriumbordeuterid
Formel: D₄BNa
Molekulargewicht: 41,857 g/mol
Schmelzpunkt: ∼400 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003519
CAS-Nummer: 15681-89-7
EINECS: 239-764-7
UN-Nummer: 1426
ADR: 4.3,I