2-Acetamidothiazol ≥98%
B23873.06EA 38 EUR
B23873.06 B23873.14
2-Acetamidothiazol ≥98%
2-Acetamidothiazol
Formel: C₅H₆N₂OS
Molekulargewicht: 142,18
Schmelzpunkt: 202…204 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016892
CAS-Nummer: 2719-23-5
EINECS: 220-321-1