2-Acetamido-5-nitrothiazol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10012500EA
123
EUR
EHERC10012500
2-Acetamido-5-nitrothiazol
2-Acetamido-5-nitrothiazol
Formel:
C₅H₅N₃O₃S Molekulargewicht: 187,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00022438 CAS-Nummer: 140-40-9 EINECS: 205-414-7 |