2-Mercaptothiazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Sulphanyl-1,3-thiazole
L07058.03 L07058.06
L07058.03EA 44.8 EUR
L07058.03 L07058.06
2-Mercaptothiazol ≥97%
2-Mercaptothiazole
Purity: 97% CAS No.: 82358-09-6 Molecular Formula: C3H3NS2 Formula Weight: 117.19 Melting Point: 77-80° Beilstein Reference: 635950
Formel: C₃H₃NS₂
Molekulargewicht: 117,19 g/mol
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022449
CAS-Nummer: 82358-09-6
EINECS: 423-680-4