Ethyl-2,4-dimethylthiazol-5-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL717428-1GEA 47.1 EUR
SIAL717428-1G
Ethyl-2,4-dimethylthiazol-5-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2,4-dimethylthiazol-5-carboxylat
Formel: C₈H₁₁NO₂S
Molekulargewicht: 185,24
MDL Number: MFCD00052874
CAS-Nummer: 7210-77-7