2,4-Dimethyl-5-thiazolcarbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC05801DAEA
0
EUR
MAYBCC05801DA
MAYBCC-05801.0003
MAYBCC05801.250
MAYBCC05801-0001
2,4-Dimethyl-5-thiazolcarbonsäure
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₆H₇NO₂S Molekulargewicht: 157,1900 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052943 CAS-Nummer: 53137-27-2 |