2,4-Dimethyl-5-thiazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL642509-5GEA
477
EUR
SIAL642509-5G
SIAL642509-1G
2,4-Dimethyl-5-thiazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₆H₇NO₂S |
MDL Number:
MFCD00052943 CAS-Nummer: 53137-27-2 |