1,2:7,8-Diepoxyoctan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Di(oxiran-2-yl)butane
L06768.09
L06768.09EA
95.2
EUR
L06768.09
1,2:7,8-Diepoxyoctan ≥97%
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Purity: 97%
CAS No.: 2426-07-5
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 238-240°
Beilstein Reference: 104873
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00005155
Formel:
C₈H₁₄O₂ Molekulargewicht: 142.20 g/mol Siedepunkt: 238…240 °C Dichte: 0.997 Flammpunkt: 97 °C (206 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005155 CAS-Nummer: 2426-07-5 EINECS: 219-375-9 ADR: 8 III |