1,2:7,8-Diepoxyoctan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL139564-10GEA
138
EUR
SIAL139564-10G
SIAL139564-50G
1,2:7,8-Diepoxyoctan, Sigma-Aldrich®
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Formel:
C₈H₁₄O₂ Molekulargewicht: 142,20 |
MDL Number:
MFCD00005155 CAS-Nummer: 2426-07-5 EINECS: 219-375-9 |