Phenylglycidylether ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Glycidyl phenyl ether
B21768.0B B21768.18 B21768.30
B21768.0BEA 432 EUR
B21768.0B B21768.18 B21768.30
Phenylglycidylether ≥99%
Phenylglycidylether
Purity: 99% CAS No.: 122-60-1 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 114°(237°F) Refractive Index: 1.5310 Odour: Sweet Melting Point: 3.5° Boiling Point: 244-246° Beilstein Reference: 2744 MDL No.: MFCD00005133
Formel: C₉H₁₀O₂
Molekulargewicht: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 244…246 °C
Schmelzpunkt: 3.5 °C
Dichte: 1.110
Flammpunkt: 114 °C (237 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005133
CAS-Nummer: 122-60-1
EINECS: 204-557-2