(R)-(-)-Methyl-3-hydroxyisobutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL270148-5GEA 154 EUR
SIAL270148-5G SIAL270148-1G
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxyisobutyrat, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxyisobutyrat
Formel: C₅H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00063450
CAS-Nummer: 72657-23-9