L(+)-Penicillamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
416870010
416870050
ACRO416870010EA
48.2
EUR
ACRO416870010
ACRO416870050
L(+)-Penicillamin 98%
L(+)-Penicillamin
Formel:
C₅H₁₁NO₂S Molekulargewicht: 149.21 g/mol Schmelzpunkt: 206 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00064303 CAS-Nummer: 1113-41-3 EINECS: 214-203-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless |
Specific optical rotation | +61° to +65° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 M NaOH) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |