L(+)-Penicillamin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L13923.03EA 36.2 EUR
L13923.03
L(+)-Penicillamin ≥98%
L(+)-Penicillamin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molekulargewicht: 149,21
Schmelzpunkt: ∼ 200 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00064303
CAS-Nummer: 1113-41-3
EINECS: 214-203-9