D(-)-Penicillamin
EDQMP0310000EA
235
EUR
EDQMP0310000
D(-)-Penicillamin
D(-)-Penicillamin
Formel:
C₅H₁₁NO₂S Molekulargewicht: 149,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00064302 CAS-Nummer: 52-67-5 EINECS: 200-148-8 |