D(-)-Penicillamin
Lieferant: Molekula
MOLE47221894-5GEA 130 EUR
MOLE47221894-5G
D(-)-Penicillamin
D(-)-Penicillamin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molekulargewicht: 149,2 g/mol
MDL Number: MFCD00064302
CAS-Nummer: 52-67-5
EINECS: 200-148-8