3-Trimethylsilyl-1-propylboronsäurepinakolester ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
H28413.06EA
623
EUR
H28413.06
H28413.MD
H28413.03
3-Trimethylsilyl-1-propylboronsäurepinakolester ≥94%
3-Trimethylsilyl-1-propylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₂₇BO₂Si Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09953502 CAS-Nummer: 165904-32-5 |