Trimethylsilylbromacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L00961.14
L00961.14EA
48.5
EUR
L00961.14
Trimethylsilylbromacetat ≥98%
Trimethylsilylbromacetat
Purity: 98+%
CAS No.: 18291-80-0
Molecular Formula: BrCH2CO2Si(CH3)3
Formula Weight: 211.13
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 68-69°/17mm
Beilstein Reference: 1927560
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000187
Formel:
C₅H₁₁BrO₂Si Molekulargewicht: 211.13 g/mol Siedepunkt: 68…69 °C (17 mmHg) Dichte: 1.291 Flammpunkt: 28 °C (82 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000187 CAS-Nummer: 18291-80-0 EINECS: 242-165-3 UN-Nummer: 2920 ADR: 8 II |