Dimethachlor, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45447-250MGEA 82 EUR
45447-250MG
Dimethachlor, Supelco®
Dimethachlor
Formel: C₁₃H₁₈ClNO₂
MDL Number: MFCD00055472
CAS-Nummer: 50563-36-5
EINECS: 256-625-6