2',4'-Dichlor-5'-hydroxyacetanilid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL655880-5GEA
53.6
EUR
SIAL655880-5G
SIAL655880-1G
2',4'-Dichlor-5'-hydroxyacetanilid, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dichlor-5'-hydroxyacetanilid
Formel:
C₈H₇Cl₂NO₂ |
MDL Number:
MFCD00186236 CAS-Nummer: 67669-19-6 EINECS: 429-110-0 |