4'-Cyanacetanilid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A14941.06EA
34.4
EUR
A14941.06
A14941.14
4'-Cyanacetanilid ≥98%
4'-Cyanacetanilid
Formel:
C₉H₈N₂O Molekulargewicht: 160,18 g/mol Schmelzpunkt: 204…206 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001814 CAS-Nummer: 35704-19-9 EINECS: 252-685-2 |