4'-Cyanacetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSPB07621.50EA
0
EUR
MAYBSPB07621.50
MAYBSPB07621.1
MAYBSPB07621.10
4'-Cyanacetanilid
4'-Cyanacetanilid
Formel:
C₉H₈N₂O |
MDL Number:
MFCD00001814 CAS-Nummer: 35704-19-9 EINECS: 252-685-2 |